Nikkel ≥99% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 0.127 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
10595.CHEA 1570 DKK
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
Nikkel ≥99% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 0.127 mm
Nikkel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Kogepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1453 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582