Nikkel ≥99.95% (metals basis), shot 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10251.30 10251.A1 10251.A7
10251.30EA 1140 DKK
10251.30 10251.A1 10251.A7
Nikkel ≥99.95% (metals basis), shot 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Nikkel
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582