Nikkel ≥99.5% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10250.G5 10250.G9 10250.H4 10250.H9
10250.G5EA 478 DKK
10250.G5 10250.G9 10250.H4 10250.H9
Nikkel ≥99.5% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nikkel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582