Nikkel ≥99.8% (metals basis), spherical powder, APS 5-15 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00663.14 00663.22
00663.14EA 960 DKK
00663.14 00663.22
Nikkel ≥99.8% (metals basis), spherical powder, APS 5-15 µm
Nikkel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 3-5g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582