Nikkel ≥99% (metals basis excluding Co), powder -100 mesh (max. 0.1% Co)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00224.14 00224.30 00224.A1
00224.14EA 358 DKK
00224.14 00224.30 00224.A1
Nikkel ≥99% (metals basis excluding Co), powder -100 mesh (max. 0.1% Co)
Nikkel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582