Nikkel ≥99.7% (metals basis), wire, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 1640 DKK
00223.G9 00223.H4
Nikkel ≥99.7% (metals basis), wire, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Nikkel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582