Iridium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
39684.02 39684.04
39684.02EA 5270 DKK
39684.02 39684.04
Iridium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Molecular Formula: Ir Physical Form: Powder/Sponge UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Kogepunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2443 °C
Massefylde: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098