Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 5270 DKK
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098