Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
12071.02
12071.04
12071.09
12071.02EA
5270
DKK
12071.02
12071.04
12071.09
Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A.
Formel:
Ir Molekylvægt: 192.22 g/mol Kogepunkt: 5300 Smeltepunkt: 2450 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS-nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN nummer: 3089 ADR: 4.1 III |