Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 3540 DKK
43208.BS 43208.BW
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molekylvægt: 192.22 g/mol
Kogepunkt: 5300
Smeltepunkt: 2450
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9