Iridium ≥99.95% (metals basis), sponge -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12069.02 12069.04 12069.09
12069.02EA 0 DKK
12069.02 12069.04 12069.09
Iridium ≥99.95% (metals basis), sponge -100 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Kogepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2450 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III