Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11429.BO 11429.BQ
11429.BOEA 4370 DKK
11429.BO 11429.BQ
Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈17.8g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Molekylvægt: 192.22 g/mol
Kogepunkt: 5300
Smeltepunkt: 2450
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9