Jern, EMSURE® 10 µm analysis_for, reduced, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
MQ300
1.03819.0100
1.03819.0500
1.03819.0100EA
390
DKK
1.03819.0100
1.03819.0500
Jern, EMSURE® 10 µm analysis_for, reduced, Supelco®
Jern
Formel:
Fe Molekylvægt: 55.85 g/mol Kogepunkt: 3000 °C/1013 hPa Smeltepunkt: 1535 °C Massefylde: 7.87 g/cm3 (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS-nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05109 |
Specifikationer Testresultater
Assay (cerimetric) | ≥ 99.5 % |
Substances insoluble in sulfuric acid | ≤ 0.1 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Sulphide (S) | ≤ 0.002 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.002 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.002 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.002 % |