Jern ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 786 DKK
14183.30 14183.A1 14183.A7
Jern ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Jern
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Kogepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1536 °C
Massefylde: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III