Jern ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
00737.30
00737.A1
00737.30EA
707
DKK
00737.30
00737.A1
Jern ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Jern
Purity: 99+%
CAS No.: 7439-89-6
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molekylvægt: 55.85 g/mol Kogepunkt: 3000 Smeltepunkt: 1535 Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS-nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05109 |