Jern 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 703 DKK
00170.14 00170.30 00170.A1
Jern 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Jern
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molekylvægt: 55.85 g/mol
Kogepunkt: 3000
Smeltepunkt: 1535
Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,05109