Jern ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
43240.22
43240.A3
43240.36
43240.22EA
498
DKK
43240.22
43240.A3
43240.36
Jern ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Jern
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Kogepunkt: 3000 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1535 °C Massefylde: 7,86 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS-nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05109 |