Jern ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42948.G6 42948.H2
42948.G6EA 2170 DKK
42948.G6 42948.H2
Jern ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Jern
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.03g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molekylvægt: 55.85 g/mol
Kogepunkt: 3000
Smeltepunkt: 1535
Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109