Jern ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41830.22 41830.36
41830.22EA 267 DKK
41830.22 41830.36
Jern ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Jern
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molekylvægt: 55.85 g/mol
Kogepunkt: 3000
Smeltepunkt: 1535
Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109