Jern ≥99.99% (metals basis), tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40497.BW 40497.CB
40497.BWEA 1800 DKK
40497.BW 40497.CB
Jern ≥99.99% (metals basis), tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Jern
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Kogepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1535 °C
Massefylde: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109