Jern ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40493.FF 40493.FI 40493.GH
40493.FFEA 695 DKK
40493.FF 40493.FI 40493.GH
Jern ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Jern
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Kogepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1535 °C
Massefylde: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109