Jern ≥99.98% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 737 DKK
39708.30 39708.A1 39708.XK
Jern ≥99.98% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Jern
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molekylvægt: 55.85 g/mol
Kogepunkt: 3000
Smeltepunkt: 1535
Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109