Jern ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11448.FF
11448.FI
11448.FFEA
2850
DKK
11448.FF
11448.FI
Jern ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Jern
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈4.9g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molekylvægt: 55.85 g/mol Kogepunkt: 3000 Smeltepunkt: 1535 Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS-nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |