Jern ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10937.G1 10937.G5 10937.G9
10937.G1EA 1520 DKK
10937.G1 10937.G5 10937.G9
Jern ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Jern
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.39g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Kogepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1535 °C
Massefylde: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109