Jern ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10936.G1 10936.G5
10936.G1EA 2370 DKK
10936.G1 10936.G5
Jern ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Jern
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.5g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molekylvægt: 55.85 g/mol
Kogepunkt: 3000
Smeltepunkt: 1535
Massefylde: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109