Cobalt ≥99.995% (metals basis), tråd, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
44525.BS
44525.BW
44525.BSEA
2470
DKK
44525.BS
44525.BW
Cobalt ≥99.995% (metals basis), tråd, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Cobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈15.8g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Kogepunkt: 2870 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1495 °C Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |