Cobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42658.FF 42658.FI 42658.GH
42658.FFEA 968 DKK
42658.FF 42658.FI 42658.GH
Cobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.56g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molekylvægt: 58.93 g/mol
Kogepunkt: 2870
Smeltepunkt: 1495
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488