Cobalt ≥99.995% (metals basis), tråd, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10948.G1 10948.G5
10948.G1EA 2790 DKK
10948.G1 10948.G5
Cobalt ≥99.995% (metals basis), tråd, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Kogepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1495 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488