Cobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
10947.BW
10947.G2
10947.BWEA
2250
DKK
10947.BW
10947.G2
Cobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈1.75g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Molekylvægt: 58.93 g/mol Kogepunkt: 2870 Smeltepunkt: 1495 Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |