Cobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10945.BS 10945.BW
10945.BSEA 3530 DKK
10945.BS 10945.BW
Cobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molekylvægt: 58.93 g/mol
Kogepunkt: 2870
Smeltepunkt: 1495
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488