Cobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10867.HF 10867.DJ
10867.HFEA 4600 DKK
10867.HF 10867.DJ
Cobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈10.1g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molekylvægt: 58.93 g/mol
Kogepunkt: 2870
Smeltepunkt: 1495
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488