Cobalt ≥99.5% (metals basis), powder -60 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
10456.22
10456.36
10456.22EA
1840
DKK
10456.22
10456.36
Cobalt ≥99.5% (metals basis), powder -60 mesh
Cobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |