Cobalt ≥99.5% (metals basis), pulver 1.6 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10455.09 10455.22 10455.36
10455.09EA 1100 DKK
10455.09 10455.22 10455.36
Cobalt ≥99.5% (metals basis), pulver 1.6 µm
Cobalt
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II