Cobalt ≥99.9% (metals basis), pieces
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10454.22 10454.36 10454.A3
10454.22EA 1250 DKK
10454.22 10454.36 10454.A3
Cobalt ≥99.9% (metals basis), pieces
Cobalt
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Kogepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1495 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488