Mangan ≥99.6% (metals basis), powder APS <10 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
45098.A1 45098.30 45098.18
45098.A1EA 3100 DKK
45098.A1 45098.30 45098.18
Mangan ≥99.6% (metals basis), powder APS <10 µm
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
Kogepunkt: 2097 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1260 °C
Massefylde: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762