Mangan 99,6 Metals basis, powder -140+325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41343.14 41343.22 41343.36
41343.14EA 522 DKK
41343.14 41343.22 41343.36
Mangan 99,6 Metals basis, powder -140+325 mesh
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
Molekylvægt: 54.94 g/mol
Massefylde: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III