Mangan 99,3 Metals basis, powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10238.14 10238.30 10238.A1
10238.14EA 489 DKK
10238.14 10238.30 10238.A1
Mangan 99,3 Metals basis, powder -325 mesh
Manganese
Purity: 99.3% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
Molekylvægt: 54.94 g/mol
Massefylde: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III