Mangan 99+%, powder -40 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
317442500 317440010
ACRO317442500EA 568 DKK
ACRO317442500 ACRO317440010
Mangan 99+%, powder -40 mesh
Manganese
Formel: Mn
Molekylvægt: 54.94 g/mol
Kogepunkt: 1900 °C
Smeltepunkt: 1260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)