Tungsten ≥99.95% (metals basis), stænger, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44476.BS 44476.BW
44476.BSEA 1130 DKK
44476.BS 44476.BW
Tungsten ≥99.95% (metals basis), stænger, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈3.7g/cm, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Kogepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3410 °C
Massefylde: 19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945