Iod(I)chlorid solution_SC 0.1 M ICl acc. Wijs Volumetric, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Iodochloride
35071-2.5L
35071-1L
35071-4X2.5L
35071-6X1L
35071-2.5LEA
1780
DKK
35071-2.5L
35071-1L
35071-4X2.5L
35071-6X1L
Iod(I)chlorid solution_SC 0.1 M ICl acc. Wijs Volumetric, Fluka™
Iodine monochloride
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formel:
ClI Molekylvægt: 162.36 g/mol Kogepunkt: 118 °C (1.013 hPa) Smeltepunkt: 26 Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011354 CAS-nummer: 7790-99-0 UN nummer: 2789 ADR: 8 II Merck Index: 13,05039 |
Specifikationer Testresultater
Factor | 0.99 - 1.01 |