Tungsten ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10411.G1 10411.G5 10411.G9
10411.G1EA 960 DKK
10411.G1 10411.G5 10411.G9
Tungsten ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tungsten
Formel: W
Kogepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3410 °C
Massefylde: 19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945