Tungsten ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10409.G5 10409.G9 10409.H4
10409.G5EA 1250 DKK
10409.G5 10409.G9 10409.H4
Tungsten ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈3.79g/m MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Molekylvægt: 183.84 g/mol
Kogepunkt: 5660
Smeltepunkt: 3410
Massefylde: 19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945