Tungsten ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10408.G6
10408.H2
10408.H7
10408.G6EA
904
DKK
10408.G6
10408.H2
10408.H7
Tungsten ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈0.95g/m
MDL No.: MFCD00011461
Formel:
W Kogepunkt: 5660 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 3410 °C Massefylde: 19 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS-nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |