Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45134.G6 45134.G5 45134.G1
45134.G6EA 2870 DKK
45134.G6 45134.G5 45134.G1
Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Molybden
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.33g/m MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317