Molybden ≥99.9% (metals basis), tråd, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45055.G6 45055.G5
45055.G6EA 5260 DKK
45055.G6 45055.G5
Molybden ≥99.9% (metals basis), tråd, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molybden
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.2g/m MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317