Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45054.G9 45054.G6 45054.G5
45054.G9EA 7470 DKK
45054.G9 45054.G6 45054.G5
Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Molybden
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.5g/m MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317