Molybden, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40912.FL 40912.GT 40912.HB
40912.FLEA 2570 DKK
40912.FL 40912.GT 40912.HB
Molybden, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Molybden
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317