Molybden ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2-4 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
39687.14 39687.22
39687.14EA 839 DKK
39687.14 39687.22
Molybden ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2-4 µm
Molybden
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 5560 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III