Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10043.HW 10043.HX 10043.GJ
10043.HWEA 2330 DKK
10043.HW 10043.HX 10043.GJ
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.2g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317