Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10033.18 10033.30
10033.18EA 1440 DKK
10033.18 10033.30
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈15.2cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kogepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Massefylde: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317